Merck
ENA341295945
Enamine
2-[4-(2,2-difluoroethoxy)phenyl]acetic acid
About This Item
Número de CAS:
Peso molecular:
216.18
Número MDL:
Iupac Name
[4-(2,2-difluoroethoxy)phenyl]acetic acid
Inchi Code
1S/C10H10F2O3/c11-9(12)6-15-8-3-1-7(2-4-8)5-10(13)14/h1-4,9H,5-6H2,(H,13,14)
Clave InChI
OLRCBHYTSCVMKD-UHFFFAOYSA-N
temp. de almacenamiento
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-92646
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-92646
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)