Merck
ENA341295258
Enamine
2-(3-methoxyphenoxy)propan-1-amine
About This Item
Número de CAS:
Peso molecular:
181.23
Número MDL:
Iupac Name
2-(3-methoxyphenoxy)-1-propanamine
Inchi Code
1S/C10H15NO2/c1-8(7-11)13-10-5-3-4-9(6-10)12-2/h3-6,8H,7,11H2,1-2H3
Clave InChI
LFNKWOWDZXYENJ-UHFFFAOYSA-N
temp. de almacenamiento
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
liquid
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-91793
Pictogramas
CorrosionExclamation mark
Signal Word
Danger
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-91793
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)