Merck
ENA341294979
Enamine
methyl 3-amino-2-phenylpropanoate hydrochloride
About This Item
Número de CAS:
Peso molecular:
215.68
Número MDL:
En este momento no podemos mostrarle ni los precios ni la disponibilidad Póngase en contacto con el Servicio técnico
mp
142-144
Iupac Name
methyl 3-amino-2-phenylpropanoate hydrochloride
Inchi Code
1S/C10H13NO2.ClH/c1-13-10(12)9(7-11)8-5-3-2-4-6-8;/h2-6,9H,7,11H2,1H3;1H
Clave InChI
XEIPXRKVVATEEC-UHFFFAOYSA-N
temp. de almacenamiento
4
Salt Data
Cl
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-91236
Melting Point
142-144
Pictogramas
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-91236
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)