Merck
ENA341294907
Enamine
octahydro-1H-inden-5-amine
About This Item
Número de CAS:
Peso molecular:
139.24
Número MDL:
Iupac Name
octahydro-1H-inden-5-ylamine
Inchi Code
1S/C9H17N/c10-9-5-4-7-2-1-3-8(7)6-9/h7-9H,1-6,10H2
Clave InChI
UYUWBPXEXFNUAF-UHFFFAOYSA-N
temp. de almacenamiento
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
liquid
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-90619
Pictogramas
CorrosionExclamation mark
Signal Word
Danger
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-90619
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)