Merck
ENA341293741
Enamine
(1R)-7-methoxy-1,2,3,4-tetrahydronaphthalen-1-ol
About This Item
Número de CAS:
Peso molecular:
178.23
Número MDL:
Iupac Name
(1R)-7-methoxy-1,2,3,4-tetrahydro-1-naphthalenol
Inchi Code
1S/C11H14O2/c1-13-9-6-5-8-3-2-4-11(12)10(8)7-9/h5-7,11-12H,2-4H2,1H3/t11-/m1/s1
Clave InChI
NKFNEIYWSQIOLY-LLVKDONJSA-N
temp. de almacenamiento
4
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Ice Pack
Physical Form
oil
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-89290
Pictogramas
Exclamation mark
Signal Word
Warning
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-89290
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)