Merck
ENA341293349
Enamine
tert-butyl N-{octahydrocyclopenta[c]pyrrol-4-yl}carbamate
About This Item
Número de CAS:
Peso molecular:
226.32
MDL number:
Iupac Name
tert-butyl octahydrocyclopenta[c]pyrrol-4-ylcarbamate
Inchi Code
1S/C12H22N2O2/c1-12(2,3)16-11(15)14-10-5-4-8-6-13-7-9(8)10/h8-10,13H,4-7H2,1-3H3,(H,14,15)
InChI key
HODGRZURVLFVKM-UHFFFAOYSA-N
storage temp.
4
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-88878
pictograms
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-88878
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)