ENA341292620
Enamine
2-methyl-3-[(propan-2-yloxy)methyl]aniline
About This Item
Iupac Name
3-(isopropoxymethyl)-2-methylaniline
Inchi Code
1S/C11H17NO/c1-8(2)13-7-10-5-4-6-11(12)9(10)3/h4-6,8H,7,12H2,1-3H3
Clave InChI
VQKDSCWMZCIEGA-UHFFFAOYSA-N
temp. de almacenamiento
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Physical Form
liquid
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-87942
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-87942
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)