Merck
ENA341291171
Enamine
methyl({1-[3-(pyridin-4-yl)phenyl]ethyl})amine
About This Item
Número de CAS:
Peso molecular:
212.29
Número MDL:
Iupac Name
N-methyl-1-[3-(4-pyridinyl)phenyl]ethanamine
Inchi Code
1S/C14H16N2/c1-11(15-2)13-4-3-5-14(10-13)12-6-8-16-9-7-12/h3-11,15H,1-2H3
Clave InChI
QMZDQXMZRTWWMX-UHFFFAOYSA-N
temp. de almacenamiento
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
liquid
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-86163
Pictogramas
CorrosionExclamation mark
Signal Word
Danger
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-86163
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)