Merck
ENA341291168
Enamine
4-(4-methoxyphenyl)benzonitrile
About This Item
Número de CAS:
Peso molecular:
209.25
Número MDL:
En este momento no podemos mostrarle ni los precios ni la disponibilidad Póngase en contacto con el Servicio técnico
mp
101-103
Iupac Name
4'-methoxy[1,1'-biphenyl]-4-carbonitrile
Inchi Code
1S/C14H11NO/c1-16-14-8-6-13(7-9-14)12-4-2-11(10-15)3-5-12/h2-9H,1H3
Clave InChI
RINYLKSNGRLNCU-UHFFFAOYSA-N
temp. de almacenamiento
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-86160
Melting Point
101-103
Pictogramas
Exclamation mark
Signal Word
Warning
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-86160
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)