ENA341291145
Enamine
1-[3-fluoro-4-(methylsulfanyl)phenyl]ethan-1-one
About This Item
mp
70-71
Iupac Name
1-[3-fluoro-4-(methylsulfanyl)phenyl]ethanone
Inchi Code
1S/C9H9FOS/c1-6(11)7-3-4-9(12-2)8(10)5-7/h3-5H,1-2H3
InChI key
NNTGAWVZMJBMBV-UHFFFAOYSA-N
storage temp.
Purity
Country of Origin
Shipping Temperature
Physical Form
Product Link
Melting Point
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-86037
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)