Merck
ENA341290560
Enamine
1,3-dimethyl-1H,4H,5H,6H-pyrazolo[3,4-b][1,4]thiazine
About This Item
Número de CAS:
Peso molecular:
169.25
Número MDL:
Iupac Name
1,3-dimethyl-1,4,5,6-tetrahydropyrazolo[3,4-b][1,4]thiazine
Inchi Code
1S/C7H11N3S/c1-5-6-7(10(2)9-5)11-4-3-8-6/h8H,3-4H2,1-2H3
Clave InChI
ANHHISJPUMRETG-UHFFFAOYSA-N
temp. de almacenamiento
RT
Purity
90
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
oil
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-84920
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-84920
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)