Merck
ENA336956057
Enamine
4-(2,3-dichlorophenoxy)benzoic acid
About This Item
Número de CAS:
Peso molecular:
283.11
MDL number:
En este momento no podemos mostrarle ni los precios ni la disponibilidad Póngase en contacto con el Servicio técnico
Iupac Name
4-(2,3-dichlorophenoxy)benzoic acid
Inchi Code
1S/C13H8Cl2O3/c14-10-2-1-3-11(12(10)15)18-9-6-4-8(5-7-9)13(16)17/h1-7H,(H,16,17)
InChI key
ACGDYYPHNSLNSS-UHFFFAOYSA-N
storage temp.
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-84895
pictograms
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-84895
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)