ENA333558897
Enamine
4-(3-nitrophenoxy)piperidine
About This Item
Iupac Name
3-nitrophenyl 4-piperidinyl ether
Inchi Code
1S/C11H14N2O3/c14-13(15)9-2-1-3-11(8-9)16-10-4-6-12-7-5-10/h1-3,8,10,12H,4-7H2
Clave InChI
SUSNPUXOGNMBCZ-UHFFFAOYSA-N
temp. de almacenamiento
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
oil
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-82468
Signal Word
Danger
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-82468
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)