ENA333557885
Enamine
[1-methyl-2-(thiophen-2-yl)pyrrolidin-3-yl]methanamine
About This Item
Iupac Name
[1-methyl-2-(2-thienyl)-3-pyrrolidinyl]methanamine
Inchi Code
1S/C10H16N2S/c1-12-5-4-8(7-11)10(12)9-3-2-6-13-9/h2-3,6,8,10H,4-5,7,11H2,1H3
Clave InChI
RLWZIDWJNRGCCU-UHFFFAOYSA-N
temp. de almacenamiento
Purity
Country of Origin
Shipping Temperature
Physical Form
Product Link
Signal Word
Danger
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-82046
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)