Merck
ENA333557496
Enamine
methyl 4-[(2-methoxy-2-oxoethyl)sulfanyl]butanoate
About This Item
Número de CAS:
Peso molecular:
206.26
Número MDL:
Iupac Name
methyl 4-[(2-methoxy-2-oxoethyl)sulfanyl]butanoate
Inchi Code
1S/C8H14O4S/c1-11-7(9)4-3-5-13-6-8(10)12-2/h3-6H2,1-2H3
Clave InChI
FBMVQXLEJUVNRY-UHFFFAOYSA-N
temp. de almacenamiento
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
liquid
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-81494
Pictogramas
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-81494
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)