Merck
ENA333557148
Enamine
3-phenyl-8-azabicyclo[3.2.1]octan-3-ol hydrochloride
About This Item
Número de CAS:
Peso molecular:
239.74
Número MDL:
Iupac Name
3-phenyl-8-azabicyclo[3.2.1]octan-3-ol hydrochloride
Inchi Code
1S/C13H17NO.ClH/c15-13(10-4-2-1-3-5-10)8-11-6-7-12(9-13)14-11;/h1-5,11-12,14-15H,6-9H2;1H
Clave InChI
AEEGOXKYLPRBDT-UHFFFAOYSA-N
temp. de almacenamiento
4
Salt Data
Cl
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-81727
Pictogramas
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-81727
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)