Merck
ENA332673052
Enamine
N-(2-formylthiophen-3-yl)acetamide
About This Item
Número de CAS:
Peso molecular:
169.2
Número MDL:
En este momento no podemos mostrarle ni los precios ni la disponibilidad Póngase en contacto con el Servicio técnico
mp
71-72
Iupac Name
N-(2-formyl-3-thienyl)acetamide
Inchi Code
1S/C7H7NO2S/c1-5(10)8-6-2-3-11-7(6)4-9/h2-4H,1H3,(H,8,10)
Clave InChI
MVVJMHXGMCIHNE-UHFFFAOYSA-N
temp. de almacenamiento
4
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-80533
Melting Point
71-72
Pictogramas
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-80533
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)