Merck
ENA332672208
Enamine
2,2-dimethyl-1,4-oxazepane hydrochloride
About This Item
Número de CAS:
Peso molecular:
165.66
Número MDL:
Iupac Name
2,2-dimethyl-1,4-oxazepane hydrochloride
Inchi Code
1S/C7H15NO.ClH/c1-7(2)6-8-4-3-5-9-7;/h8H,3-6H2,1-2H3;1H
Clave InChI
FYKKRGFPBCKTRR-UHFFFAOYSA-N
temp. de almacenamiento
4
Salt Data
Cl
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-80106
Pictogramas
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-80106
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)