Merck
ENA321765197
Enamine
ethyl 2-amino-5-bromo-3-methylbenzoate
About This Item
Número de CAS:
Peso molecular:
258.11
Número MDL:
mp
30-33
Iupac Name
ethyl 2-amino-5-bromo-3-methylbenzoate
Inchi Code
1S/C10H12BrNO2/c1-3-14-10(13)8-5-7(11)4-6(2)9(8)12/h4-5H,3,12H2,1-2H3
Clave InChI
HJJPKQZMXXGRBW-UHFFFAOYSA-N
temp. de almacenamiento
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-77511
Melting Point
30-33
Pictogramas
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-77511
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)