Merck
ENA321763931
Enamine
1,3-diethyl 2-(propane-1-sulfonamido)propanedioate
About This Item
Número de CAS:
Peso molecular:
281.33
Número MDL:
Iupac Name
diethyl 2-[(propylsulfonyl)amino]malonate
Inchi Code
1S/C10H19NO6S/c1-4-7-18(14,15)11-8(9(12)16-5-2)10(13)17-6-3/h8,11H,4-7H2,1-3H3
Clave InChI
KQEABMSGWGDBOS-UHFFFAOYSA-N
temp. de almacenamiento
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Physical Form
liquid
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-75901
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-75901
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)