Merck
ENA321763694
Enamine
1-aminopentan-2-ol
About This Item
Número de CAS:
Peso molecular:
103.16
Número MDL:
En este momento no podemos mostrarle ni los precios ni la disponibilidad Póngase en contacto con el Servicio técnico
Iupac Name
1-amino-2-pentanol
Inchi Code
1S/C5H13NO/c1-2-3-5(7)4-6/h5,7H,2-4,6H2,1H3
Clave InChI
ZRUPXAZUXDFLTG-UHFFFAOYSA-N
temp. de almacenamiento
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
liquid
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-75514
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)