Merck
ENA321763633
Enamine
3-methyl-4-(pyridin-3-yloxy)benzaldehyde
About This Item
Número de CAS:
Peso molecular:
213.24
Número MDL:
En este momento no podemos mostrarle ni los precios ni la disponibilidad Póngase en contacto con el Servicio técnico
Iupac Name
3-methyl-4-(3-pyridinyloxy)benzaldehyde
Inchi Code
1S/C13H11NO2/c1-10-7-11(9-15)4-5-13(10)16-12-3-2-6-14-8-12/h2-9H,1H3
Clave InChI
RUHZIVBIUFNSRP-UHFFFAOYSA-N
temp. de almacenamiento
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
liquid
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-75426
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-75426
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)