ENA321763273
Enamine
6-nitro-2-oxo-1,2-dihydroquinoline-4-carboxylic acid
About This Item
Iupac Name
6-nitro-2-oxo-1,2-dihydro-4-quinolinecarboxylic acid
Inchi Code
1S/C10H6N2O5/c13-9-4-7(10(14)15)6-3-5(12(16)17)1-2-8(6)11-9/h1-4H,(H,11,13)(H,14,15)
Clave InChI
YCUYSGICYXXUHR-UHFFFAOYSA-N
temp. de almacenamiento
Purity
Country of Origin
Shipping Temperature
Physical Form
Product Link
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-74869
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)