Merck
ENA313839443
Enamine
3-[(2-hydroxyethyl)sulfanyl]propan-1-ol
About This Item
Número de CAS:
Peso molecular:
136.22
Número MDL:
Iupac Name
3-[(2-hydroxyethyl)sulfanyl]-1-propanol
Inchi Code
1S/C5H12O2S/c6-2-1-4-8-5-3-7/h6-7H,1-5H2
Clave InChI
YJGRQEWXDDCCCV-UHFFFAOYSA-N
temp. de almacenamiento
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
liquid
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-73182
Pictogramas
Exclamation mark
Signal Word
Warning
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-73182
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)