Merck
ENA313839298
Enamine
3-{3-oxo-2H,3H-[1,2,4]triazolo[4,3-a]pyridin-2-yl}propanoic acid
About This Item
Número de CAS:
Peso molecular:
207.19
Número MDL:
mp
168-170
Iupac Name
3-(3-oxo[1,2,4]triazolo[4,3-a]pyridin-2(3H)-yl)propanoic acid
Inchi Code
1S/C9H9N3O3/c13-8(14)4-6-12-9(15)11-5-2-1-3-7(11)10-12/h1-3,5H,4,6H2,(H,13,14)
Clave InChI
DXVGDKXFBVHCCE-UHFFFAOYSA-N
temp. de almacenamiento
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-72946
Melting Point
168-170
Pictogramas
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-72946
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)