ENA311761001
Enamine
[(1-methyl-1H-pyrazol-4-yl)methyl](propyl)amine
About This Item
Iupac Name
N-[(1-methyl-1H-pyrazol-4-yl)methyl]-1-propanamine
Inchi Code
1S/C8H15N3/c1-3-4-9-5-8-6-10-11(2)7-8/h6-7,9H,3-5H2,1-2H3
Clave InChI
IASSGUCHCVUBGG-UHFFFAOYSA-N
temp. de almacenamiento
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
liquid
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-71897
Signal Word
Danger
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-71897
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)