Merck
ENA311760848
Enamine
(2-chloro-4-fluorophenyl)(4-methylphenyl)methanamine
About This Item
Número de CAS:
Peso molecular:
249.72
Número MDL:
En este momento no podemos mostrarle ni los precios ni la disponibilidad Póngase en contacto con el Servicio técnico
Iupac Name
(2-chloro-4-fluorophenyl)(4-methylphenyl)methanamine
Inchi Code
1S/C14H13ClFN/c1-9-2-4-10(5-3-9)14(17)12-7-6-11(16)8-13(12)15/h2-8,14H,17H2,1H3
Clave InChI
LHJDDAZELIIHFJ-UHFFFAOYSA-N
temp. de almacenamiento
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
liquid
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-72516
Pictogramas
CorrosionExclamation mark
Signal Word
Danger
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-72516
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)