Merck
ENA311760755
Enamine
N-(piperidin-4-yl)oxane-4-carboxamide
About This Item
Número de CAS:
Peso molecular:
212.29
Número MDL:
Iupac Name
N-(4-piperidinyl)tetrahydro-2H-pyran-4-carboxamide
Inchi Code
1S/C11H20N2O2/c14-11(9-3-7-15-8-4-9)13-10-1-5-12-6-2-10/h9-10,12H,1-8H2,(H,13,14)
Clave InChI
NMZCRJQUVDJFNI-UHFFFAOYSA-N
temp. de almacenamiento
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-72366
Pictogramas
CorrosionExclamation mark
Signal Word
Danger
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-72366
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)