Merck
ENA311759374
Enamine
1-(3-methylmorpholin-4-yl)propan-2-amine
About This Item
Número de CAS:
Peso molecular:
158.24
Número MDL:
Iupac Name
1-methyl-2-(3-methyl-4-morpholinyl)ethylamine
Inchi Code
1S/C8H18N2O/c1-7(9)5-10-3-4-11-6-8(10)2/h7-8H,3-6,9H2,1-2H3
Clave InChI
WNGYSVZNVNLSJP-UHFFFAOYSA-N
temp. de almacenamiento
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
liquid
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-70288
Pictogramas
CorrosionExclamation mark
Signal Word
Danger
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-70288
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)