Merck
ENA311759006
Enamine
2-[2-(2-methylpiperidin-1-yl)ethoxy]benzoic acid hydrochloride
About This Item
Número de CAS:
Peso molecular:
299.8
Número MDL:
Iupac Name
2-[2-(2-methyl-1-piperidinyl)ethoxy]benzoic acid hydrochloride
Inchi Code
1S/C15H21NO3.ClH/c1-12-6-4-5-9-16(12)10-11-19-14-8-3-2-7-13(14)15(17)18;/h2-3,7-8,12H,4-6,9-11H2,1H3,(H,17,18);1H
Clave InChI
BPDJPCBZUBTITH-UHFFFAOYSA-N
temp. de almacenamiento
RT
Salt Data
Cl
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-69994
Pictogramas
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-69994
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)