Merck
ENA311758944
Enamine
4-chloro-1-ethyl-1H-pyrrole-2-carboxylic acid
About This Item
Número de CAS:
Peso molecular:
173.6
MDL number:
Iupac Name
4-chloro-1-ethyl-1H-pyrrole-2-carboxylic acid
Inchi Code
1S/C7H8ClNO2/c1-2-9-4-5(8)3-6(9)7(10)11/h3-4H,2H2,1H3,(H,10,11)
InChI key
QOQIVKRHJNMVAZ-UHFFFAOYSA-N
storage temp.
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-43705
pictograms
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-43705
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)