Merck
ENA308584964
Enamine
3-[(2,2-dimethylpropyl)amino]propanenitrile
About This Item
Número de CAS:
Peso molecular:
140.23
Número MDL:
Iupac Name
3-(neopentylamino)propanenitrile
Inchi Code
1S/C8H16N2/c1-8(2,3)7-10-6-4-5-9/h10H,4,6-7H2,1-3H3
Clave InChI
IDTPNXPTARMCAY-UHFFFAOYSA-N
temp. de almacenamiento
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
liquid
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-69957
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)