ENA308584579
Enamine
6-bromo-N-methyl-3,4-dihydro-2H-1-benzothiopyran-4-amine
About This Item
Iupac Name
6-bromo-N-methyl-3,4-dihydro-2H-1-benzothiopyran-4-amine
Inchi Code
1S/C10H12BrNS/c1-12-9-4-5-13-10-3-2-7(11)6-8(9)10/h2-3,6,9,12H,4-5H2,1H3
InChI key
ADMWZOCUPSQHDJ-UHFFFAOYSA-N
storage temp.
Purity
Country of Origin
Shipping Temperature
Physical Form
Product Link
Signal Word
Danger
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-69332
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)