Merck
ENA308584418
Enamine
2-[(3-oxopiperazin-1-yl)methyl]furan-3-carboxylic acid hydrochloride
About This Item
Número de CAS:
Peso molecular:
260.68
Número MDL:
Iupac Name
2-[(3-oxo-1-piperazinyl)methyl]-3-furoic acid hydrochloride
Inchi Code
1S/C10H12N2O4.ClH/c13-9-6-12(3-2-11-9)5-8-7(10(14)15)1-4-16-8;/h1,4H,2-3,5-6H2,(H,11,13)(H,14,15);1H
Clave InChI
PKODAZYIWPNGTR-UHFFFAOYSA-N
temp. de almacenamiento
RT
Salt Data
Cl
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-69469
Pictogramas
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-69469
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)