ENA308583792
Enamine
3-[(methoxycarbonyl)amino]benzoic acid
About This Item
mp
220-221
Iupac Name
3-[(methoxycarbonyl)amino]benzoic acid
Inchi Code
1S/C9H9NO4/c1-14-9(13)10-7-4-2-3-6(5-7)8(11)12/h2-5H,1H3,(H,10,13)(H,11,12)
Clave InChI
RSYCKKXDNGADCU-UHFFFAOYSA-N
temp. de almacenamiento
Purity
Country of Origin
Shipping Temperature
Physical Form
Product Link
Melting Point
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-68494
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)