Merck
ENA308583553
Enamine
5-amino-1-(pyridin-4-yl)-1H-pyrazole-4-carbonitrile
About This Item
Número de CAS:
Peso molecular:
185.19
Número MDL:
Iupac Name
5-amino-1-(4-pyridinyl)-1H-pyrazole-4-carbonitrile
Inchi Code
1S/C9H7N5/c10-5-7-6-13-14(9(7)11)8-1-3-12-4-2-8/h1-4,6H,11H2
Clave InChI
YJQFNOQKDZGZAE-UHFFFAOYSA-N
temp. de almacenamiento
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-65093
Pictogramas
Exclamation mark
Signal Word
Warning
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-65093
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)