ENA300792016
Enamine
N-[(2-methoxynaphthalen-1-yl)methyl]cyclopentanamine
About This Item
Iupac Name
N-[(2-methoxy-1-naphthyl)methyl]cyclopentanamine
Inchi Code
1S/C17H21NO/c1-19-17-11-10-13-6-2-5-9-15(13)16(17)12-18-14-7-3-4-8-14/h2,5-6,9-11,14,18H,3-4,7-8,12H2,1H3
Clave InChI
CCCYAJFXIRKIRB-UHFFFAOYSA-N
temp. de almacenamiento
Purity
Country of Origin
Physical Form
Product Link
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-67668
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)