Merck
ENA300791438
Enamine
1-(methoxycarbonyl)pyrrolidine-2-carboxylic acid
About This Item
Número de CAS:
Peso molecular:
173.17
Número MDL:
Iupac Name
1-(methoxycarbonyl)proline
Inchi Code
1S/C7H11NO4/c1-12-7(11)8-4-2-3-5(8)6(9)10/h5H,2-4H2,1H3,(H,9,10)
Clave InChI
PNXXTNFAEIJNDV-UHFFFAOYSA-N
temp. de almacenamiento
4
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-66845
Pictogramas
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-66845
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)