Merck
ENA296275182
Enamine
3-[(3-cyanophenoxy)methyl]furan-2-carboxylic acid
About This Item
Número de CAS:
Peso molecular:
243.22
Número MDL:
En este momento no podemos mostrarle ni los precios ni la disponibilidad Póngase en contacto con el Servicio técnico
Iupac Name
3-[(3-cyanophenoxy)methyl]-2-furoic acid
Inchi Code
1S/C13H9NO4/c14-7-9-2-1-3-11(6-9)18-8-10-4-5-17-12(10)13(15)16/h1-6H,8H2,(H,15,16)
Clave InChI
VDDBJFOSFGMLPO-UHFFFAOYSA-N
temp. de almacenamiento
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-65274
Pictogramas
Exclamation mark
Signal Word
Warning
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-65274
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)