Merck
ENA296275177
Enamine
2-chloro-N-(dicyclopropylmethyl)acetamide
About This Item
Número de CAS:
Peso molecular:
187.67
Número MDL:
Iupac Name
2-chloro-N-(dicyclopropylmethyl)acetamide
Inchi Code
1S/C9H14ClNO/c10-5-8(12)11-9(6-1-2-6)7-3-4-7/h6-7,9H,1-5H2,(H,11,12)
Clave InChI
GHRBQHSEYVRZNP-UHFFFAOYSA-N
temp. de almacenamiento
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-28293
Pictogramas
CorrosionExclamation mark
Signal Word
Danger
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-28293
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)