Merck
ENA295068465
Enamine
2-(4-amino-1H-pyrazol-1-yl)acetonitrile
About This Item
Número de CAS:
Peso molecular:
122.13
Número MDL:
Iupac Name
(4-amino-1H-pyrazol-1-yl)acetonitrile
Inchi Code
1S/C5H6N4/c6-1-2-9-4-5(7)3-8-9/h3-4H,2,7H2
Clave InChI
XMHXCZMZXXAHRY-UHFFFAOYSA-N
temp. de almacenamiento
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-60496
Pictogramas
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-60496
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)