Merck
ENA295068190
Enamine
methyl 2-(3,4-dichlorophenyl)-2-(methylamino)acetate hydrochloride
About This Item
Número de CAS:
Peso molecular:
284.57
Número MDL:
Iupac Name
methyl (3,4-dichlorophenyl)(methylamino)acetate hydrochloride
Inchi Code
1S/C10H11Cl2NO2.ClH/c1-13-9(10(14)15-2)6-3-4-7(11)8(12)5-6;/h3-5,9,13H,1-2H3;1H
Clave InChI
QUQZEOMRZJNFQL-UHFFFAOYSA-N
temp. de almacenamiento
RT
Salt Data
Cl
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-64095
Pictogramas
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-64095
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)