Merck
ENA295068133
Enamine
1-dodecylsulfanylcarboximidoyl-4-methylpiperidine hydrobromide
About This Item
Número de CAS:
Peso molecular:
407.5
Número MDL:
Iupac Name
dodecyl 4-methyl-1-piperidinecarbimidothioate hydrobromide
Inchi Code
1S/C19H38N2S.BrH/c1-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-17-22-19(20)21-15-13-18(2)14-16-21;/h18,20H,3-17H2,1-2H3;1H
Clave InChI
RFYOXXDUBFURPW-UHFFFAOYSA-N
temp. de almacenamiento
RT
Salt Data
Br
Purity
95
Country of Origin
UA
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-62551
Pictogramas
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-62551
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)