Merck
ENA292596720
Enamine
5-phenyl-1,2,4-triazin-3-amine
About This Item
Número de CAS:
Peso molecular:
172.19
Número MDL:
mp
232-235
Iupac Name
5-phenyl-1,2,4-triazin-3-amine
Inchi Code
1S/C9H8N4/c10-9-12-8(6-11-13-9)7-4-2-1-3-5-7/h1-6H,(H2,10,12,13)
Clave InChI
IJXBFQUBVHTXGX-UHFFFAOYSA-N
temp. de almacenamiento
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-61539
Melting Point
232-235
Pictogramas
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-61539
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)