Merck
ENA292596274
Enamine
1-(3-methoxy-4-methylphenyl)cyclobutane-1-carboxylic acid
About This Item
Número de CAS:
Peso molecular:
220.27
MDL number:
Iupac Name
1-(3-methoxy-4-methylphenyl)cyclobutanecarboxylic acid
Inchi Code
1S/C13H16O3/c1-9-4-5-10(8-11(9)16-2)13(12(14)15)6-3-7-13/h4-5,8H,3,6-7H2,1-2H3,(H,14,15)
InChI key
SHJPZELYOPLLSZ-UHFFFAOYSA-N
storage temp.
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-61821
pictograms
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-61821
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)