ENA282548478
Enamine
1-[(2-aminophenyl)methyl]piperidin-4-ol
About This Item
Iupac Name
1-(2-aminobenzyl)-4-piperidinol
Inchi Code
1S/C12H18N2O/c13-12-4-2-1-3-10(12)9-14-7-5-11(15)6-8-14/h1-4,11,15H,5-9,13H2
Clave InChI
PSQACRYGRXVOCZ-UHFFFAOYSA-N
temp. de almacenamiento
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-61118
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-61118
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)