Merck
ENA282548232
Enamine
3-(4-methyl-1,4-diazepan-1-yl)propan-1-amine
About This Item
Número de CAS:
Peso molecular:
171.29
Número MDL:
En este momento no podemos mostrarle ni los precios ni la disponibilidad Póngase en contacto con el Servicio técnico
Iupac Name
3-(4-methyl-1,4-diazepan-1-yl)-1-propanamine
Inchi Code
1S/C9H21N3/c1-11-5-3-7-12(9-8-11)6-2-4-10/h2-10H2,1H3
Clave InChI
VRSWRZBNEHRBSL-UHFFFAOYSA-N
temp. de almacenamiento
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
liquid
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-60739
Pictogramas
CorrosionExclamation mark
Signal Word
Danger
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-60739
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)