Merck
ENA282548008
Enamine
2-(decahydroquinolin-1-yl)ethan-1-amine dihydrochloride
About This Item
Número de CAS:
Peso molecular:
255.23
Número MDL:
Iupac Name
2-octahydro-1(2H)-quinolinylethanamine dihydrochloride
Inchi Code
1S/C11H22N2.2ClH/c12-7-9-13-8-3-5-10-4-1-2-6-11(10)13;;/h10-11H,1-9,12H2;2*1H
Clave InChI
NMSSHLZZVUCCAR-UHFFFAOYSA-N
temp. de almacenamiento
RT
Salt Data
Cl
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-61126
Pictogramas
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-61126
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)