Merck
ENA249152271
Enamine
3-amino-1-[(furan-2-yl)methyl]urea
About This Item
Número de CAS:
Peso molecular:
155.16
Número MDL:
Iupac Name
N-(2-furylmethyl)hydrazinecarboxamide
Inchi Code
1S/C6H9N3O2/c7-9-6(10)8-4-5-2-1-3-11-5/h1-3H,4,7H2,(H2,8,9,10)
Clave InChI
QDPVGVAUSXDJJG-UHFFFAOYSA-N
temp. de almacenamiento
4
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-56046
Pictogramas
CorrosionExclamation mark
Signal Word
Danger
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-56046
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)