ENA245487119
Enamine
[1-(3-chlorophenyl)cyclopentyl]methanamine
About This Item
Iupac Name
[1-(3-chlorophenyl)cyclopentyl]methanamine
Inchi Code
1S/C12H16ClN/c13-11-5-3-4-10(8-11)12(9-14)6-1-2-7-12/h3-5,8H,1-2,6-7,9,14H2
Clave InChI
RUCYJFAAKGHQNI-UHFFFAOYSA-N
temp. de almacenamiento
Purity
Country of Origin
Shipping Temperature
Physical Form
Product Link
Signal Word
Danger
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-53854
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)